810612P
Avanti
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (810612P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
ESR probes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC1(N([O])C(C)(C)CO1)CCCC([O-])=O.[NH4+]
Clave InChI
QPIJNGFYVBHNSN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)