810606P
Avanti
16:0 Tempo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810606P, powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810606P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810606P
tipo de lípido
phospholipids
ESR probes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as a spin-labeled quencher in liposomes to determine fluorophore depth[4]
- as spin-labeled phospholipid along with 1,2-dimyristoyl(d54)-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9 (DMPC-d67) to label lidocaine for paramagnetic relaxation measurements[5]
- as a spin label to investigate the dependence of the packing and polarity of 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DLPC) bilayers with temperature or as quenchers of the Laurdan fluorescence to study the Laurdan position in fluid bilayers[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)