Documentos clave
810351P
Avanti
22-NBD 25-hydroxycholesterol
Sinónimos:
22-[N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)]-25-hydroxy-23-azacholesterol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H46N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
566.73
Código UNSPSC:
12352211
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810351P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
fluorescent lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](CN(CC(C)(C)O)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Aplicación
Fluorescence
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810351P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)