810167P
Avanti
06:0-06:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810167P, powder
Sinónimos:
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810167P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810167P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)