800812P
Avanti
12:0 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-didodecanoyl-sn-glycerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
descripción
1,2-dilauroyl-sn-glycerol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (800812P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800812P-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
Clave InChI
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)