Documentos clave
791297P
Avanti
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)
Avanti Research - A Croda Brand 791297P, powder
Sinónimos:
bis(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-N′-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt)
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 3,991.00
MXP 3,991.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 3,991.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C80H154GdN7O24P2
Número de CAS:
Peso molecular:
1817.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
MXP 3,991.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (791297P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 791297P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd) is a lipidic gadolinium complex,[1] with four units of myristic acid. The diethylenetriaminepentaacetic acid is chelated to gadolinium ion.
Aplicación
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd) has been used in liposome preparation.[1]
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)(bis(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-N′-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt)) has been used in liposome preparation for magnetic resonance imaging (MRI) measurements.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Gadolinium based lipid complexes are contrast agents in magnetic resonance imaging. Such lipid complexes are used in liposome-based bilayer preparation for imaging.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791297P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Multifunctional receptor-targeted nanocomplexes for magnetic resonance imaging and transfection of tumours
Kenny GD, et al.
Biomaterials, 33(29), 7241-7250 (2012)