790326C
Avanti
Fluorescent Transfection Reagent
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326C
Sinónimos:
Fluorescent Transfection Reagent, Fluorescent Transfection Reagent, contains DOTAP:DOPE (1:1, w/w) + 0.1 wt.% NBD-DOPE
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (790326C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326C
concentración
10 mg/mL (790326C-10mg)
aplicaciones
advanced drug delivery
tipo de lípido
cationic lipids
transfection
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)