Merck
700367P
Avanti
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5ß-cholan-24-oic acid, sodium salt; Tauro-3α,6α,7α,12α-THBA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H44NNaO8S
Número de CAS:
Peso molecular:
553.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
El producto 700367P no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700367P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA) is a type of bile acid, which is a category of biological molecules produced in the liver from cholesterol. Bile acids play a crucial role in the digestion and absorption of lipids in the small intestine. They are also involved in the regulation of cholesterol levels in the body and can influence liver function and metabolic processes.
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)