Documentos clave
700360P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide 3-sulfate (disodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H41NNa2O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
573.65
Código UNSPSC:
12352211
origen biológico
synthetic
descripción
Technique(s): bile acids
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700360P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-7-22(29)27-14-23(30)31)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(35-36(32,33)34)12-16(25)13-21(24)28;;/h15-21,24,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clave InChI
MJXWPLXHDUSUKI-KZRRTRIISA-L
Aplicación
lipids research
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700360P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)