Merck
700261P
Avanti
Glycodehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-carboxymethyl)-amide
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 3,913.00
MXP 3,913.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 3,913.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H37NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
459.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
MXP 3,913.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
envase
package of 1 × 10 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700261P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)