700236P
Avanti
12-ketochenodeoxycholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanoic acid-3α,7α-diol-12-one
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 5 mg ((700236P-5MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC(=O)[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
Clave InChI
MIHNUBCEFJLAGN-DMMBONCOSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)