700102P
Avanti
Dihydro T-MAS-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9)-en-3β-ol
Productos recomendados
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg (700102P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H50O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h19-20,22-23,25-26,30H,8-18H2,1-7H3/t20-,22-,23?,25?,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3
InChI key
FYHRVINOXYETMN-SWCUYMAQSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)