Merck
700045P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
6α-hydroxy-5α-cholestane-d7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H41O2D7
Número de CAS:
Peso molecular:
411.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7 is a deuterated B-ring substituted sterol.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)