Merck
330727P
Avanti
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
D-lactosyl-β-1,1′-N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 18,870.00
MXP 18,870.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 18,870.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H78D7NO13
Número de CAS:
Peso molecular:
855.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
MXP 18,870.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C45H85NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-34(49)33(46-37(50)29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-44-42(55)40(53)43(36(31-48)58-44)59-45-41(54)39(52)38(51)35(30-47)57-45/h26,28,33-36,38-45,47-49,51-55H,3-25,27,29-32H2,1-2H3,(H,46,50)/b2
Clave InChI
WCBBCGOUIWFKOI-LBQLNCQHSA-N
Descripción general
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0) is a deuterated derivative of C15 Lactosyl(β) Ceramide. Lactosyl ceramide is a cerebroside, that contains a lactose moiety (disaccharide) linked β-glycosidically to the 1-position carbon.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dietary and endogenous sphingolipid metabolism in chronic inflammation
Norris G H, and Blesso C N
Nutrients, 9(11), 1180-1180 (2017)