Merck
330721C
Avanti
15:0-18:1 PA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H68NaO8P
Peso molecular:
682.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formulario
chloroform solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C36H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(38)44-34(33-43-45(39,40)41)32-42-35(37)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,34H,3-16,19-33H2,1-2H3,(H2,39,40,41);/q;+1/p-1/b18-17-;/t34-;/m1./s1
Clave InChI
AGQRHYAIHYEIKS-VHXSBDGESA-M
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330721C-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)