Merck
330282P
Avanti
Clickable Cholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H45NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
503.67
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.26
El producto 330282P no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (330282P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Click Chemistry
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)