Documentos clave
330279W
Avanti
Tauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5ß-cholanic acid-3a,7ß-diol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 4,552.00
MXP 4,552.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 4,552.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40D4NNaO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
525.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.12
MXP 4,552.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
methanol solution
envase
package of 1 × 100 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330279W-100UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)