Merck
330278P
Avanti
Taurocholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40D4NNaO7S
Peso molecular:
541.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (330278P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
Clave InChI
JAJWGJBVLPIOOH-QPNQQDKZSA-M
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330278P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)