300212AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 1
Avanti Research™ - A Croda Brand
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1X1 ea (300212-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
grupo funcional
(Sphingolipid)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Características y beneficios
1) Dissolve cationic lipid in ethyl alcohol.
2) Once completely dissolved, use pipette to transfer cationic/ethanol solution into LNP Blend 1 vial.
3)Add amount of ethyl alcohol required to bring lipids to total desired volume. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. 4) Dilute nucleic acid in aqueous buffer (use appropriate pH for cationic lipid).
5) Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. 6) Remove ethanol by dialysis.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)