Documentos clave
Z767980
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 1 x 250 mL flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 3,344.00
MXP 3,344.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 3,344.00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
MXP 3,344.00
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
Características
Holds 1 x 250 mL flask
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 0025000633
An × Al × P
90 mm × 35 mm × 79 mm
Descripción general
H 135.108 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Características y beneficios
  • Holds 1 x 250 mL flask
  • Hole diameter: 86 mm
  • Hole depth: 31.5 mm
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)