Z743102
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP40-HE, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20P), volume 16 L
Seleccione un Tamaño
MXP 273,353.00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 273,353.00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
FP40-HE
Julabo 9212640
Parámetros
-40 °C temp. range (200 °C)
0.2 bar suction rate (0.4 bar)
0.4 bar pump pressure (0.7 bar)
22-26 L/min pump flow
capacidad de enfriamiento
0.68 kw (at 20 °C)
apertura del baño An × L × P
23 cm × 14 cm × 20 cm
capacidad
16 L
volumen
16 L
16000 mL
Descripción general
- ICC = Intelligent Cascade Control
- Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
- VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
- RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
- LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)