Z742886
Kern 572 series precision balances
Kern 572-31, weighing capacity 300 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Seleccione un Tamaño
MXP 20,180.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 20,180.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern 572-31
intervalo de medición de la capacidad de pesada
300 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
plataforma diám.
106 mm
Descripción general
The robust aluminium diecast housing maintains the stability, protects the weighing technology elements and is robust enough to cope with everyday use.
Ring-shaped draught shield standard, only for models with weighing plate size 106mm, weighing space Ø×H 157×43 mm
Hook for underfloor weighing, standard for
models with [d] = 0,001 g
Large backlit LCD display, digit height 18 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)