Documentos clave
Z742792
Kern EG-N and WE-N series, loop for underfloor weighing
for balances with weigh plates 180 mm x 160 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 1,373.00
MXP 1,373.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 1,373.00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
MXP 1,373.00
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Kern EG-A08
Descripción general
Loop for underfloor weighing, suitable for precision balance KERN EW-N/EG-N (only for models with weighing plate size W×D 118 mm).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)