Documentos clave
Z742598
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
Sinónimos:
Accuris SmartDoc
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 809.00
MXP 809.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 809.00
About This Item
Código UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.79
MXP 809.00
Check Cart for Availability
Características
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific E5001-ORANGE
Descripción general
An orange photo filter used to image green stains on blue light illuminators and transilluminators.
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)