Documentos clave
Z742354
2MAG Extension cord for MIXdrive
L 3 m
Sinónimos:
stirrer control unit cable
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 46100
Parámetros
-10-50 °C temp. limit (at 80% humidity)
Longitud
3 m
Descripción general
Extension cord for use with MIXdrive stirring drive, 3m in length. Perm Operating Temperature -10°C up to +50°C (at 80% humidity).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)