Documentos clave
Z740827
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class B, meets DIN ISO-1042
capacity 2000 mL, tol. 1.20 mL, stopper size 27, PE
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PE
tamaño tapón
27
Junta
joint ST/NS neckstopper size 27
joint stopper27
Características
class B meets DIN ISO-1042
envase
pkg of 1 ea
tol. measuring range
1.20 mL
capacidad
2000 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class B, Meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Calibrated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)