Documentos clave
Z740805
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class B, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, tol. 0.50 mL, stopper size 22, PE
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
PE
tamaño tapón
22
Junta
joint ST/NS neckstopper size 22
joint stopper22
Características
class B meets ASTM E288
envase
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
capacidad
1000 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class B, meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Calibrated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)