Documentos clave
Z691046
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
flange bore 75 mm, center joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
MAF1/75
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Junta
center joint: ST/NS19/26
side Joints ST/NS19/26 (3)
side joint ST/NS14/23
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit MAF1/75
disponibilidad
not available in USA and Canada
brida calibre
75 mm
Descripción general
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)