Merck
Z687359
Sigma-Aldrich
Filter media refill, for the primary vapor removal and primary HEPA filter with vapor after-filter modules
PA blend activated carbon
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)