Documentos clave
Z682071
Ace cold trap outer body only for condenser "C" assembly
plastic-coated glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 23,509.00
MXP 23,509.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 23,509.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
MXP 23,509.00
Check Cart for Availability
Materiales
plastic-coated glass
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 40643
Categorías relacionadas
Descripción general
The cold trap outer body for the Ace condenser "C" assembly, is glass with a 35/20 inner spherical joint bottom connection that attaches to the receiver flasks. Features standard top and side flange that connects directly to the Büchi rotary evaporator.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)