Z677973
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 1-10 μL, 8 channel
Sinónimos:
Finnpipette F2, Multichannel pipette
Seleccione un Tamaño
MXP 25,300.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 25,300.00
Productos recomendados
Características
8-channel
color-coded pink
electronic: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Finn 4662000
volumen
1-10 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)