Z676985
ART® Softfit L Reload System™
maximum volume 1000 μL, Tip design ART 1000L, Reload insert, low retention: no
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
Seleccione un Tamaño
MXP 19,096.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 19,096.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 1000L
envase
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2779-RI
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
1000 μL
volumen
1000 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Each individual insert within the Softfit L Reload System is clearly identified with both product number and lot number allowing researchers to enjoy space-saving and environmental benefits of a reload tip system without loosing product traceability.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)