Z674486
Duran® DG safety cap accessories
venting valve for DG safety caps, PC
About This Item
fabricante / nombre comercial
DURAN® 1168430
Descripción general
- Drip-free collection of used or contaminated media
- Charcoal filters prevent harmful gas emissions
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)