Documentos clave
Z673250
Stuart melting point tubes
Open both ends
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
Materiales
soda-lime glass tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations
fabricante / nombre comercial
Stuart SMP1/4
Diámetro
1.3 mm
tubo L
100 mm
tubo D.E. × D.I. × grosor de la pared
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm
Descripción general
Made from soda glass, these tubes are easy to seal in a Bunsen flame and break into two. Supplied in robust tube holders.
Información legal
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)