Documentos clave
Z657182
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.5 grinding chamber, 1/cs
Sinónimos:
grinders, grinding chambers, grinding mills
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0002983100
tamaño
80 mL , effective volume
Descripción general
Replacement grinding bowl for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill. Made of Tefcel (ETFE, glass fiber reinforced) with stainless steel inlet (AISI 316L), usable volume 80ml. Has good chemical and low temperature resistance down to -200 °C.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)