Documentos clave
Z655929
IKA® R 1826 disperser plate stand
R 1826 disperser plate stand, with slip resistant foil, 1/cs
Sinónimos:
mixer plate stand, stirrer plate stand, tissue grinder plate stand, tissue homogenizer plate stand
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0003160100
disponibilidad
available only in EU
base An × P
200 mm × 316 mm
barra L × diám.
800 mm × 16 mm
peso
5 kgMax load
color
none
idoneidad
suitable for (dispersers and mixers)
Descripción general
  • For dispensers and mixers
  • Diameter of support rod: 16 mm
  • Max. load: 5 kg
  • Dimensions (W x D): 200 x 316 mm
  • Height: 800 mm
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)