Z654175
Mettler Toledo SevenGo™ portable pH meter
SG2-B
About This Item
Productos recomendados
Características
CE compliant
disponibilidad
available only in EU
available only in EU
intervalo de medida de mV
-1999-1999, accuracy: 1, resolution: 1
intervalo de medición del pH
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
intervalo de medición de la temperatura
-5.0-105 °C, accuracy: 0.5 °C, resolution: 0.1 °C
tamaño
220 mm × 90 mm × 45 mm
peso
325 g
alimentación a batería
4 AA
Descripción general
- Clear display of measured values and settings
- Continuous indication of electrode and battery status
- Automatic endpoint and buffer recognition as well as temperature compensation
- Data memory for 30 GLP data points
- 3-point calibration with predefined or user-defined buffers
- Water tight according to IP67
Componentes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)