Documentos clave
Z647535
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Características
graduations 1.0 mL
intervalo de medición del volumen
100 mL
Altura
270 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 4788
  • Glass cylinder has blue enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)