Documentos clave
Z645303
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 3.0, 3.0mm, 1/cs
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 13,310.00
MXP 13,310.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 13,310.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
MXP 13,310.00
Check Cart for Availability
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 2939500
tamaño
3.0 mm
Descripción general
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)