Documentos clave
Z623016
Sterlitech silver metal membrane filter discs 3. μm pore size
pore size 3.0 μm, diam. 13 mm
Seleccione un Tamaño
100 EA
MXP 15,161.00
MXP 15,161.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
MXP 15,161.00
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
MXP 15,161.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Nombre del producto
Sterlitech silver metal membranes, pore size 3.0 μm, diam. 13 mm
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100
fabricante / nombre comercial
Steriltech 45326
Diámetro
13 mm
tamaño de poro
3.0 μm
Descripción general
Silver metal filter membranes are pure metallic silver (99.97% pure silver) with no extractable or detectable contaminants and the benefits of Ag (bacteriostatic and conductive). Their ability to withstand extreme chemical and thermal stress makes them ideal for applications involving aggressive fluids, solvents and/or high temperatures. Silver membranes are also excellent as collection media and subsequent X-ray diffraction substrate for quantifying unknowns.
Información legal
Sterlitech is a trademark of Sterlitech Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)