Merck
Z611239
Pipeta microcapilar Hirschmann®
tube capacity 1-5 μL
Sinónimos:
Capillary pipette, Hirschmann pipette, Microcapillary pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
white
descripción
Genuine Schott® Duran glass
envase
pack of 250 ea
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 9600105
disponibilidad
not available in USA and Canada
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
Longitud
125 mm
tubo capacidad
1-5 μL
Descripción general
Pipetas desechables con marca de enrase que garantiza una determinación del volumen precisa. Cada microcapilar tiene un código de color que evita confusiones. Certificado de conformidad "Eichordnung". Util para colocación de muestras puntuales en placas de CCF (TLC).
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Asier Aristieta et al.
Current biology : CB, 31(4), 707-721 (2020-12-12)
The basal ganglia (BG) inhibit movements through two independent circuits: the striatal neuron-indirect and the subthalamic nucleus-hyperdirect pathways. These pathways exert opposite effects onto external globus pallidus (GPe) neurons, whose functional importance as a relay has changed drastically with the
Brice de la Crompe et al.
Nature communications, 11(1), 1570-1570 (2020-03-29)
The dynamical properties of cortico-basal ganglia (CBG) circuits are dramatically altered following the loss of dopamine in Parkinson's disease (PD). The neural circuit dysfunctions associated with PD include spike-rate alteration concomitant with excessive oscillatory spike-synchronization in the beta frequency range