Documentos clave
Z609811
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 8.0 mm × 9.5 mm, L 10 m
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 10 m
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
8.0 mm × 9.5 mm
Longitud
10 m
pared tamaño
0.75 mm
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)