Documentos clave
Z557854
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® temperature controller for ceramic top hotplate stirrer
About This Item
Código UNSPSC:
41102406
intervalo de medición de la temperatura
accuracy: 1 °C
Descripción general
The digital temperature controller has fuzzy logic control which provides constant feedback to hot plate to ensure perfect temperature control of the medium without overshooting the set temperature. Connects to the stirring hot plates with a DIN 12878 socket. Includes a 250 mm long × 3 mm diameter stainless steel temperature probe.
Información legal
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
producto comparable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1