Z551511
Torion™ screw threaded plastic plug
#14
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
descripción
For 14 mm tubing
envase
pkg of 5 ea
Descripción general
#8 will fit a 5/16in. O.D. size, and #14 will fit a 1/2in. O.D. size, and 3/16in. O.D. fits a #5 Torion.
Información legal
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)