Documentos clave
Z549428
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, straight, O.D. × H 45 mm × 300 mm
Sinónimos:
bubblers
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,782.00
MXP 2,782.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,782.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
MXP 2,782.00
Check Cart for Availability
D.E. × Al
45 mm × 300 mm
entrada D.E.
22 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)