Documentos clave
Z548200
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 13,103.00
MXP 13,103.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 13,103.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
MXP 13,103.00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
1,500 mL
disco diám.
120 mm
tamaño de poro
10-20 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)