Z533025
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
500 mL
conector de salida tamaño
4 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)