Z509000
AldraSORB™ water trapping packets
small, volume 25-200 mL
Sinónimos:
AldraSORB Packets, Trapping Packets, Water Trapping Packets
Seleccione un Tamaño
MXP 2,159.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 2,159.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Productos recomendados
capacidad
25-200 mL
volumen
25-200 mL
peso
2 g
Descripción general
- Maintains low levels of water impurities for up to 3 months
- Ideal for solid-phase and solution-phase peptide synthesis
- Effectively dries solvents to below 50 ppm
Note: These traps are not recommended for solvents having more than 0.05% or 500 ppm of water. They should not be used in acidic solvents.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)