Z507172
Adaptador Michel-Miller Swagelok®
NPTF 1/8 in., Nylon, Ace-Thred for #15
About This Item
material
Nylon
manufacturer/tradename
Ace Glass 584420
technique(s)
LPLC: suitable
NPTF
1/8 in.
fitting
Ace-Thred for #15
General description
Para la realización de conexiones de tuberías Swagelok con material de vidrio roscado Ace. Un extremo es Ace-Thred, el otro de NPTF. Conecta tubos a columnas M-M. Adaptadores con #50 Ace-Thred para columnas grandes Ace.
Legal Information
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company