Z404829
IKA® KMO 2 basic IKAMAG™ stirrers
compact magnetic stirrer without heating element, stainless steel, 230V
Sinónimos:
lab stirrers, laboratory stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V AC
Materiales
stainless steel plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0002812000
Parámetros
0-1100 L/min speed
W × H × depth
140 mm × 75 mm × 200 mm
placa L × An
140 mm × 120 mm
Descripción general
Small, powerful magnetic stirrer without heating element.
- Strong magnetic field
- Motor with optoelectronic speed control
- Infinitely variable speed from 0-1100 rpm
- Stainless steel casing facilitates cleaning and sterilization
- Includes M 10 thread for H 16 V support rod
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)